Anti-IgG1 Monoclonal Antibody [clone: 001]
Fournisseur: USP
1445539.EA 1200 EUR InStock
1445539.
Anti-IgG1 Monoclonal Antibody [clone: 001]
Anticorps
Type:
Antigen: IgG1
Clonality: Monoclonal
Clone: 001
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité