AzoDye-1 PEG10 succinimidyl ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB2403EA 130 EUR InStock
AATB2403
AzoDye-1 PEG10 succinimidyl ester
AzoDye-1 PEG10 Succinimidyl ester
AzoDye-1 PEG10 Succinimidyl Ester is an excellent building block for labeling amino-containing molecules.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité