AzoDye-3 CPG 1000 A (500 A)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB2478EA 266 EUR InStock
AATB2478
AzoDye-3 CPG 1000 A (500 A)
AzoDye-3 CPG
AzoDye-3 CPG is an excellent building block for preparing FRET oligo molecules.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: Research use only (RUO).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité