AzoDye-3 azide
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB2482EA 130 EUR InStock
AATB2482
AzoDye-3 azide
AzoDye-3 Azide
AzoDye-3 azide is an excellent building block for labeling alkyne-containing molecules.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité