SureBlue™ TMB 1-Component Microwell Peroxidase Substrate, KPL
Fournisseur: SERACARE LIFE SCIENCES
5120-0075 KPL520003
KPLI5120-0075EA 121 EUR InStock
KPLI5120-0075 KPLIKPL520003
SureBlue™ TMB 1-Component Microwell Peroxidase Substrate, KPL
Tests Tests ELISA
SureBlue™ TMB Microwell substrate develops a deep blue color in the presence of peroxidase-labeled conjugates measurable at 650 nm and turns yellow when stopped by acidification and read at 450 nm.
Recommended for ELISA. Single component, ready to use format of 3,3',5,5' - Tetramethylbenzidine. No reagent preparation required, very convenient.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité