Potassium dichromate solution pour spectrophotométrie dans l'UV
Fournisseur: ACSD
Synonyms: Dichromate de potassium
ACSDIP220EA 162 EUR InStock
ACSDIP220
Potassium dichromate solution pour spectrophotométrie dans l'UV
Potassium dichromate
Shelf life on ship date: 12 months - store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Formule: K₂Cr₂O₇
MW: 294,18 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C
Densité: ~1,00143 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00011367
Numéro CAS: 7778-50-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité