Human Rheumatoid Factor IgG ELISA Kit
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA76003-96EA 580 EUR InStock
ANTIA76003-96
Human Rheumatoid Factor IgG ELISA Kit
Tests Tests ELISA
Human Rheumatoid Factor IgG ELISA kit is a indirect Enzyme-Linked Immunosorbent Assay designed for the in vitro quantitative determination of human Rheumatoid Factor IgG in serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité