Human Hepatitis B Virus E Antigen ELISA Kit
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA76054-96EA 525 EUR InStock
ANTIA76054-96
Human Hepatitis B Virus E Antigen ELISA Kit
Tests Tests ELISA
Human Hepatitis B Virus E Antigen ELISA kit is a sandwich Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (sELISA) designed for the in vitro qualitative determination of human Hepatitis B Virus E Antigen in serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité