6xHIS azide
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB12628EA 394 EUR InStock
AATB12628
6xHIS azide
6xHIS azide
6XHis azide is an excellent building block to make 6XHis conjugates for developing His tag detection probes and purification tools through the well-known click chemistry.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité