Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Biotin-PEG2-Azide pour la biologie moléculaire

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

AATB3025EA 147 EUR InStock
AATB3025
Biotin-PEG2-Azide pour la biologie moléculaire
Biotin-PEG2-Azide
Biotin-PEG2-Azide *CAS 945633-30-7* is a non-cleavable, azide-activated biotinylation reagent designed for use in bioconjugation applications.

  • Useful for multiple applications


Formule: C₁₆H₂₈N₆O₄S
MW: 400,496 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD26142991
Numéro CAS: 945633-30-7
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité