Human Anti-SARS-CoV-2 (N+S) IgM ELISA Kit
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA303126-96EA 610 EUR InStock
ANTIA303126-96
Human Anti-SARS-CoV-2 (N+S) IgM ELISA Kit
Tests Tests ELISA
Human Anti-SARS-CoV-2 (N+S) IgM ELISA kit is a indirect Enzyme-Linked Immunosorbent Assay designed for the in vitro quantitative determination of human Anti-SARS-CoV-2 (N+S) IgM in serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité