Rat Rheumatoid Factor IgM ELISA Kit
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA303719-96EA 610 EUR InStock
ANTIA303719-96
Rat Rheumatoid Factor IgM ELISA Kit
Tests Tests ELISA
Rat Rheumatoid Factor IgM ELISA kit is a indirect Enzyme-Linked Immunosorbent Assay designed for the in vitro quantitative determination of rat Rheumatoid Factor IgM in serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité