Rat Ovalbumin Specific IgE ELISA Kit
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA303777-96EA 610 EUR InStock
ANTIA303777-96
Rat Ovalbumin Specific IgE ELISA Kit
Tests Tests ELISA
Rat Ovalbumin Specific IgE ELISA kit is a capture Enzyme-Linked Immunosorbent Assay designed for the in vitro quantitative determination of rat Ovalbumin Specific IgE in serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité