Ovalbumin Specific IgE ELISA Kit
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA303886-96EA 610 EUR InStock
ANTIA303886-96
Ovalbumin Specific IgE ELISA Kit
Tests Tests ELISA
Ovalbumin Specific IgE ELISA kit is a sandwich Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (sELISA) designed for the in vitro quantitative determination of Ovalbumin Specific IgE in serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids.
  • Ready to use ELISA kit
  • Assay precision: Intra assay: CV <8%, Inter assay: CV <10%
Informations de commande: This is a ready to use ELISA kit that contains: Pre-coated 96 well microplate, lyophilised standard, sample dilution buffer, biotinylated detection antibody (100X), antibody dilution buffer, HRP-Streptavidin conjugate (SABC) (100X), SABC dilution buffer, TMB substrate, stop solution, wash buffer (25X), plate sealers, foil pouch, and protocol manual.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité