Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (iFluor® 560)

Fournisseur: AAT BIOQUEST
50076 50077
AATB50076EA 120 EUR InStock
AATB50076 AATB50077
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (iFluor® 560)
Anticorps
Anti-human secondary antibodies have well-characterised specificity for human immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target.

  • Affinity purified
  • Easily reconstituted

Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence).

Attention: For research use only.

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: iFluor® 560
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG (H, L)
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité