Mouse Anti-Cardiolipin IgG Antibody ELISA Kit
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA74316-96EA 525 EUR InStock
ANTIA74316-96
Mouse Anti-Cardiolipin IgG Antibody ELISA Kit
Tests Tests ELISA
Mouse Anti-Cardiolipin IgG Antibody ELISA kit is a indirect Enzyme-Linked Immunosorbent Assay designed for the in vitro quantitative determination of mouse Anti-Cardiolipin IgG Antibody in serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité