Human Coxsackievirus B IgG ELISA Kit
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA247216-96EA 525 EUR InStock
ANTIA247216-96
Human Coxsackievirus B IgG ELISA Kit
Tests Tests ELISA
Human Coxsackievirus B IgG ELISA kit is a indirect Enzyme-Linked Immunosorbent Assay designed for the in vitro qualitative determination of human Coxsackievirus B IgG in serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité