Hydroxy naphthol blue disodium salt : Ethylene glycol (HNB reagent)
Fournisseur: PROLABO CMP
PRLS90338.260EA 0 EUR InStock
PRLS90338.260
Hydroxy naphthol blue disodium salt : Ethylene glycol (HNB reagent)
Hydroxy naphthol blue disodium salt : Ethylene glycol (HNB reagent)
Complies with the operating mode: 0,1 g Hydroxy naphthol blue disodium salt Ref Sigma Aldrich 219916 400 ml Ethylene glycol Ref VWR 24041 QSP 1000 ml deionised water.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité