Anti-Desmin Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-DES]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA99759-100EA 460 EUR InStock
ANTIA99759-100 ANTIA99759-50
Anti-Desmin Mouse Monoclonal Antibody [clone: ABT-DES]
Anticorps
Mouse monoclonal (ABT-DES) antibody to Desmin for IHC with samples derived from human.
  • Validated Applications: IHC
Type: Primary
Antigen: Desmin
Clonality: Monoclonal
Clone: ABT-DES
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité