Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TIMP2 Mouse Recombinant Antibody [clone: rTIMP2/2335]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA253316-100EA 500 EUR InStock
ANTIA253316-100
Anti-TIMP2 Mouse Recombinant Antibody [clone: rTIMP2/2335]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rTIMP2/2335] antibody to TIMP2 for IHC-P with samples derived from human, mouse, rat, guinea pig, rabbit, bovine and zebrafish.

  • Validated Applications: IHC-P
  • Recommended Dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: TIMP2
Clonality: Recombinant
Clone: rTIMP2/2335
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Guinea Pig, Rabbit, Bovine, Zebrafish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité