Ammonium chloride + Hydrochloric acid + Brine solution (Ammonium stock solution)
Fournisseur: PROLABO CMP
PRLS90343.290EA 0 EUR InStock
PRLS90343.290
Ammonium chloride + Hydrochloric acid + Brine solution (Ammonium stock solution)
Ammonium chloride + Hydrochloric acid + Brine solution (Ammonium stock solution)
In accordance with the operating procedure: 3,146 g Ammonium chloride Ref Merck 101145 0,3 ml hydrochloric acid 5 N Ref VWR 30018 QSP 1000 ml Brine solution (320 g Sodium Chloride Ref Prolabo 27810, QSP 1000 ml deionised water) The solution may contain a precipitate.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité