Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD11b Mouse Monoclonal Antibody [Clone: ICRF44] (APC (Allophycocyanin))

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA285831-100EA 420 EUR InStock
ANTIA285831-100
Anti-CD11b Mouse Monoclonal Antibody [Clone: ICRF44] (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
Mouse monoclonal [ICRF44] antibody to CD11b (APC) for Flow cytometry with samples derived from human and non-human primates.

  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: The reagent is designed for analysis of human blood cells using 10 µl reagent/100 µl of whole blood or 106 cells in a suspension

Type: Primary
Antigen: CD11b
Clonality: Monoclonal
Clone: ICRF44
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Non-Human Primates

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité