Anti-C5AR2 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 1D9-M12] (PE (Phycoerythrin))
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA285833-100EA 420 EUR InStock
ANTIA285833-100
Anti-C5AR2 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 1D9-M12] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Mouse monoclonal [1D9-M12] antibody to C5AR2 (PE) for Flow cytometry with samples derived from human and non-human primates.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: The reagent is designed for analysis of human blood cells using 10 µl reagent/100 µl of whole blood or 106 cells in a suspension
Type: Primary
Antigen: C5AR2
Clonality: Monoclonal
Clone: 1D9-M12
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Non-Human Primates
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité