Anti-Galectin 3 Rat Monoclonal Antibody [Clone: M3/38]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA285837-100EA 270 EUR InStock
ANTIA285837-100
Anti-Galectin 3 Rat Monoclonal Antibody [Clone: M3/38]
Anticorps
Rat monoclonal [M3/38] antibody to Galectin 3 for WB, IHC-P, ICC, Flow cytometry and IP with samples derived from human and mouse.
  • Validated applications: WB, IHC-P, ICC, Flow cytometry, IP
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 2 to 6 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Galectin 3
Clonality: Monoclonal
Clone: M3/38
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité