Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD8 alpha Mouse Monoclonal Antibody [Clone: OX-8]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA285843-100EA 250 EUR InStock
ANTIA285843-100
Anti-CD8 alpha Mouse Monoclonal Antibody [Clone: OX-8]
Anticorps
Mouse monoclonal [OX-8] antibody to CD8 alpha for WB, IHC-P, functional studies, Flow cytometry, IP and IHC-Fr with samples derived from rat.

  • Validated applications: WB, IHC-P, Functional Studies, Flow cytometry, IP, IHC-Fr
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 4 µg/ml

Type: Primary
Antigen: CD8 alpha
Clonality: Monoclonal
Clone: OX-8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité