Anti-CD52 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 4C8] (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA285845-100EA 420 EUR InStock
ANTIA285845-100
Anti-CD52 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 4C8] (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
Mouse monoclonal [4C8] antibody to CD52 (APC) for Flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: The reagent is designed for analysis of human blood cells using 10 µl reagent/100 µl of whole blood or 106 cells in a suspension
Type: Primary
Antigen: CD52
Clonality: Monoclonal
Clone: 4C8
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité