Anti-PODXL Mouse Monoclonal Antibody [Clone: PcMab-47]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA285849-100EA 270 EUR InStock
ANTIA285849-100
Anti-PODXL Mouse Monoclonal Antibody [Clone: PcMab-47]
Anticorps
Mouse monoclonal [PcMab-47] antibody to PODXL for WB, Flow cytometry and IHC with samples derived from human.
  • Validated applications: WB, Flow cytometry, IHC
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 4 µg/ml
Type: Primary
Antigen: PODXL
Clonality: Monoclonal
Clone: PcMab-47
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité