Anti-HLA C Mouse Monoclonal Antibody [Clone: DT-9]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA285864-100EA 330 EUR InStock
ANTIA285864-100
Anti-HLA C Mouse Monoclonal Antibody [Clone: DT-9]
Anticorps
Mouse monoclonal [DT-9] antibody to HLA C for IP and Flow cytometry with samples derived from non-human primates and human.
  • Validated applications: IP, Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 4 µg/ml
Type: Primary
Antigen: HLA C
Clonality: Monoclonal
Clone: DT-9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Non-Human Primates, Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité