Anti-eIF4E (phospho Ser209) Rabbit Antibody [CLone: RM452]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA290832-100EA 710 EUR InStock
ANTIA290832-100
Anti-eIF4E (phospho Ser209) Rabbit Antibody [CLone: RM452]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [RM452] antibody to eIF4E (phospho Ser209) for WB with samples derived from human.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000 to 1:2000
Type: Primary
Antigen: eIF4E
Clonality: Recombinant
Clone: RM452
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité