Anti-Pig IgG Fc Goat Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase) Then)
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA294482-500EA 260 EUR InStock
ANTIA294482-500
Anti-Pig IgG Fc Goat Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase) Then)
Anticorps
Goat anti-pig IgG Fc (AP) secondary antibody for WB, IHC, ICC and ELISA with samples derived from pig.
  • Validated applications: WB, IHC, ICC, ELISA
  • Recommended dilutions: ELISA: 1:5000 to 1:50000, ICC: 1:100 to 1:1000, IHC: 1:100 to 1:1000, WB: 1:5000 to 1:50000
Type: Secondary
Antigen: Pig IgG Fc
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Pig
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité