Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Rat IgG H&L Goat Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase) Then)

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA294722-500EA 260 EUR InStock
ANTIA294722-500
Anti-Rat IgG H&L Goat Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase) Then)
Anticorps
Goat F(ab')2 anti-rat IgG H&L (AP) secondary antibody for WB, IHC, ICC and ELISA with samples derived from rat.

  • Validated applications: WB, IHC, ICC, ELISA
  • Recommended dilutions: ELISA: 1:2500 to 1:25000, ICC: 1:100 to 1:1000, IHC: 1:100 to 1:1000, WB: 1:2500 to 1:25000

Type: Secondary
Antigen: Rat IgG H&L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité