Anti-Rabbit IgG H&L Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA294873-500EA 170 EUR InStock
ANTIA294873-500
Anti-Rabbit IgG H&L Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat anti-rabbit IgG H&L secondary antibody for WB, IHC, ICC and ELISA with samples derived from rabbit.
  • Validated applications: WB, IHC, ICC, ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000 to 1:20000, IHC: 1:100 to 1:1000, ICC: 1:100 to 1:1000, ELISA: 1:1000 to 1:20000; ELISA (capture antibody): 1:50 to 1:250
Type: Secondary
Antigen: Rabbit IgG H&L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité