Anti-Rabbit IgM Goat Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase) Then)
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA294903-500EA 260 EUR InStock
ANTIA294903-500
Anti-Rabbit IgM Goat Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase) Then)
Anticorps
Goat anti-rabbit IgM (AP) secondary antibody for WB, IHC, ICC and ELISA with samples derived from rabbit.
  • Validated applications: WB, IHC, ICC, ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1:2500 to 1:25000, IHC: 1:100 to 1:1000, ICC: 1:100 to 1:1000, ELISA: 1:2500 to 1:25000
Type: Secondary
Antigen: Rabbit IgM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité