Anti-Rabbit IgM Goat Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA294909-500EA 240 EUR InStock
ANTIA294909-500
Anti-Rabbit IgM Goat Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Goat anti-rabbit IgM (FITC) secondary antibody for IHC, ICC, Flow cytometry and IF with samples derived from rabbit.
  • Validated applications: IHC, ICC, Flow cytometry, IF
  • Recommended dilutions: IHC: 1:50 to 1:500, ICC: 1:50 to 1:500, Flow cytometry: 1:50 to 1:200, IF: 1:50 to 1:500
Type: Secondary
Antigen: Rabbit IgM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité