Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Sheep IgG H&L Donkey Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA294953-1EA 190 EUR InStock
ANTIA294953-1
Anti-Sheep IgG H&L Donkey Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Donkey anti-sheep IgG H&L (Biotin) secondary antibody for WB, IHC, ICC and ELISA with samples derived from sheep.

  • Validated applications: WB, IHC, ICC, ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1:20000 to 1:400000, IHC: 1:500 to 1:5000, ICC: 1:200 to 1:1000, ELISA: 1:20000 to 1:400000

Type: Secondary
Antigen: Sheep IgG H&L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Donkey
Isotype: IgG
Reactivity: Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité