Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cat IgM Heavy Chain Goat Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA295171-1EA 255 EUR InStock
ANTIA295171-1
Anti-Cat IgM Heavy Chain Goat Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Goat anti-cat IgM heavy chain (HRP) secondary antibody for WB, IHC, ICC and ELISA with samples derived from cat.

  • Validated applications: WB, IHC, ICC, ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1:2000 to 1:20000, IHC: 1:200 to 1:2000, ICC: 1:200 to 1:2000, ELISA: 1:10000 to 1:100000

Type: Secondary
Antigen: Cat IgM Heavy Chain
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Cat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité