Anti-Chicken IgY Fc Goat Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA296076-1EA 325 EUR InStock
ANTIA296076-1
Anti-Chicken IgY Fc Goat Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Goat anti-chicken IgY Fc (HRP) secondary antibody for WB, IHC, ICC and ELISA with samples derived from chicken.
  • Validated applications: WB, IHC, ICC, ELISA
  • Recommended dilutions: ELISA: 1:10000 to 1:100000, ICC: 1:200 to 1:5000, IHC: 1:200 to 1:5000, WB: 1:1000 to 1:30000
Type: Secondary
Antigen: Chicken IgY Fc
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Chicken
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité