Anti-Human IgA Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA301211-500EA 200 EUR InStock
ANTIA301211-500
Anti-Human IgA Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat anti-human IgA secondary antibody for WB, IHC, ICC and ELISA with samples derived from human.
  • Validated applications: WB, IHC, ICC, ELISA
  • Recommended dilutions: ELISA: 1:1000 to 1:20000; ELISA (capture antibody): 1:50 to 1:250, ICC: 1:200 to 1:2000, IHC: 1:200 to 1:2000, WB: 1:1000 to 1:20000
Type: Secondary
Antigen: Human IgA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité