Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Mouse IgM Heavy Chain Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA301391-1EA 200 EUR InStock
ANTIA301391-1
Anti-Mouse IgM Heavy Chain Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat anti-mouse IgM heavy chain secondary antibody for WB, IHC, ICC and ELISA with samples derived from mouse.

  • Validated applications: WB, IHC, ICC, ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000 to 1:30000, IHC: 1:200 to 1:2000, ICC: 1:200 to 1:2000, ELISA: 1:1000 to 1:30000; ELISA (capture antibody): 1:100 to 1:500

Type: Secondary
Antigen: Mouse IgM Heavy Chain
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité