Anti-cAMP Rabbit Recombinant Antibody [Clone: RM467]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA302470-50EA 735 EUR InStock
ANTIA302470-50
Anti-cAMP Rabbit Recombinant Antibody [Clone: RM467]
Anticorps
Rabbit monoclonal [RM467] antibody to cAMP for ELISA.
  • Validated applications: ELISA
  • Recommended dilutions: ELISA: 0,05 to 0,5 µg/ml
Type: Primary
Antigen: cAMP
Clonality: Recombinant
Clone: RM467
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité