Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSP70 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 1H11]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA304712-100EA 540 EUR InStock
ANTIA304712-100
Anti-HSP70 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 1H11]
Anticorps
Mouse monoclonal [1H11] antibody to HSP70 for WB, ICC/IF, Flow cytometry and FACS with samples derived from human, mouse, rat, bovine and porcine.

  • Validated applications: WB, ICC/IF, Flow cytometry, FACS
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, ICC/IF: 1:100, FACS: 1:250

Type: Primary
Antigen: HSP70
Clonality: Monoclonal
Clone: 1H11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine, Porcine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité