Anticorps monoclonal de souris contre l'acroléine [Clone : 2H2]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA304754-100EA 560 EUR InStock
ANTIA304754-100
Anticorps monoclonal de souris contre l'acroléine [Clone : 2H2]
Anticorps
Anticorps monoclonal [2H2] de souris contre l'acroléine pour WB, ICC/IF, FACS, cytométrie de flux et ELISA avec des échantillons dérivés d'espèces indépendantes.
  • Applications validées : WB, ICC/IF, FACS, cytométrie de flux, ELISA
  • Dilutions recommandées : WB : 1:1000, ICC/IF : 1:50, ELISA : 1:1000
Type : Primaire
Antigène : Acroléine
Clonalité : Monoclonal
Clone : 2H2
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Souris
Isotype: IgG1
Réactivité: Espèces indépendantes
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité