Anti-HSC70 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 1F2-H5]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA304778-200EA 505 EUR InStock
ANTIA304778-200
Anti-HSC70 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 1F2-H5]
Anticorps
Mouse monoclonal [1F2-H5] antibody to HSC70 for WB, IHC, ICC/IF, IP, ELISA, PLA, PBA and antibody microarray with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB, IHC, ICC/IF, IP, ELISA, PLA, PBA, Antibody microarray
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, ICC/IF: 1:100
Type: Primary
Antigen: HSC70
Clonality: Monoclonal
Clone: 1F2-H5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité