Anti-Neuroligin 3 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: S110-29]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA304790-100EA 460 EUR InStock
ANTIA304790-100
Anti-Neuroligin 3 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: S110-29]
Anticorps
Mouse monoclonal [S110-29] antibody to Neuroligin 3 for WB, IHC and ICC/IF with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB, IHC, ICC/IF
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000
Type: Primary
Antigen: Neuroligin 3
Clonality: Monoclonal
Clone: S110-29
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité