Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Nitrotyrosine Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 39B6]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA304794-100EA 475 EUR InStock
ANTIA304794-100
Anti-Nitrotyrosine Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 39B6]
Anticorps
Mouse monoclonal [39B6] antibody to Nitrotyrosine for WB, IHC, ICC/IF, IP, ELISA, Flow cytometry and antibody microarray with samples derived from species independent.

  • Validated applications: WB, IHC, ICC/IF, IP, ELISA, Flow cytometry, Antibody microarray
  • Recommended dilutions: WB: 1:1400, IHC: 1:100

Type: Primary
Antigen: Nitrotyrosine
Clonality: Monoclonal
Clone: 39B6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Species Independent

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité