Anti-NMDAR2B Mouse Monoclonal Antibody [Clone: S59]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA304796-100EA 460 EUR InStock
ANTIA304796-100
Anti-NMDAR2B Mouse Monoclonal Antibody [Clone: S59]
Anticorps
Mouse monoclonal [S59] antibody to NMDAR2B for WB, IHC, ICC/IF, IP and antibody microarray with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB, IHC, ICC/IF, IP, Antibody microarray
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, IHC: 1:1000, ICC/IF: 1:100
Type: Primary
Antigen: NMDAR2B
Clonality: Monoclonal
Clone: S59
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité