Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Neuroligin 4 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: S98-7]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA304804-100EA 460 EUR InStock
ANTIA304804-100
Anti-Neuroligin 4 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: S98-7]
Anticorps
Mouse monoclonal [S98-7] antibody to Neuroligin 4 for WB, IHC and ICC/IF with samples derived from mouse and rat.

  • Validated applications: WB, IHC, ICC/IF
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, IHC: 1:100

Type: Primary
Antigen: Neuroligin 4
Clonality: Monoclonal
Clone: S98-7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité