Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSP70 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA304824-100EA 460 EUR InStock
ANTIA304824-100
Anti-HSP70 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to HSP70 for WB, IHC, ICC/IF, IP and ELISA with samples derived from human, mouse, rat, beluga, bovine, canine, fish, carp, guinea pig, hamster, monkey, porcine, sheep, coral, plant, shark and L. amazonensis.

  • Validated applications: WB, IHC, ICC/IF, IP, ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, IHC: 1:100, ICC/IF: 1:100, IP: 1:100

Type: Primary
Antigen: HSP70
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Beluga, Bovine, Dog, Fish, Carp, Guinea Pig, Hamster, Monkey, Porcine, Sheep, Coral, Plant, Shark, L. amazonensis

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité