Anti-CREBBP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA304870-100EA 460 EUR InStock
ANTIA304870-100
Anti-CREBBP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to CREBBP for WB and IHC with samples derived from human.
  • Validated applications: WB, IHC
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, IHC: 1:50
Type: Primary
Antigen: CREBBP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité