Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anticorps polyclonal de lapin anti-ATG9B

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA304906-100EA 460 EUR InStock
ANTIA304906-100
Anticorps polyclonal de lapin anti-ATG9B
Anticorps
Anticorps polyclonal de lapin contre ATG9B pour WB et ICC/ IF avec des échantillons d’humains et de souris.

  • Applications validées : WB, ICC/ IF
  • Dilutions recommandées : WB : 1:1000, ICC/IF : 1:100

Type : Primaire
Antigène : ATG9B
clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain, souris

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité